Få mere at vide
Epredia™ Shandon™ Lige skarp/skarp dissekterende saks, standard, 4,5 tommer. (11,4 cm)
Epredia™ ShandonStraight Sharp/Sharp dissektionssakse fås i Premium og Standard kvaliteter.
Brand:  Epredia™ 728302
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15242888
  • 728.00 DKK / Hver
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 07-10-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Korrekt hærdet, hærdet og passiveret
  • Elektronisk poleret og renset for en finish af høj kvalitet
  • Mønstre, dimensioner og finish holdt til krævende standarder, hvilket producerer de fineste instrumenter til rådighed
  • Garanteret fri for fejl i materiale og udførelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Dissekere saks
Præmie
14 cm
Lige
5,5''
Sharp/Sharp
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Epredia™ Shandon™ Lige skarp/skarp dissekterende saks, standard, 4,5 tommer. (11,4 cm) > Lige, Skarp/Skarp, Premium; 5,5'' (14,0 cm)