Få mere at vide
Epredia™ Cytoblock™ Celleblokforberedelsessystem Artikelnummer.: 10376294
Epredia™ Cytoblock™ Celleblokforberedelsessystem
Artikelnummer. 10376294 Shop alle Epredia produkter
Celleforberedelsessystem, 1 par
Type:
Celleforberedelsessystem
Udskiftningsreagens
Pakningsstørrelse:
1 par
Hver
Artikelnummer. 10376294
Brand: Epredia™ 7401150
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Se alternative produkter
Let hurtig, pålidelig behandling af FNA'er, vævsfragmenter og celleknapper med Cytoblock™ Celleblokforberedelsessystem.
  • Øger evnen til at behandle sparsomt eller uset materiale til celleblokering og reducerer tab af kritisk materiale
  • Velegnet til immunhistokemiske teknikker
  • Erstatter tidskrævende og dyre agar- og trombinteknikker
  • Kræver fosfatfrit fikseringsmiddel på processor, som f.eks Epredia™ fikseringsmidler Zink Formal-Fixx™ , Formal-Fixx , eller Glyo-Fixx™ (formalin-erstatning) eller blot omgå formalinfikseringstrin på processoren
  • Cytoblock systemet kan også køres på et hurtigt biopsiprogram
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Celleforberedelsessystem
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Epredia™ Cytoblock™ Celleblokforberedelsessystem >