Beskrivelse
- Øger evnen til at behandle sparsomt eller uset materiale til celleblokering og reducerer tab af kritisk materiale
- Velegnet til immunhistokemiske teknikker
- Erstatter tidskrævende og dyre agar- og trombinteknikker
- Kræver fosfatfrit fikseringsmiddel på processor, som f.eks Epredia™ fikseringsmidler Zink Formal-Fixx™ , Formal-Fixx , eller Glyo-Fixx™ (formalin-erstatning) eller blot omgå formalinfikseringstrin på processoren
- Cytoblock systemet kan også køres på et hurtigt biopsiprogram
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Celleforberedelsessystem |