missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

SH-4-54, MedChemExpress

Artikelnummer. 16499757
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16499757 5 mg
16483556 25 mg
16480286 2 mg
16477206 100 mg
16417238 10 mg
16403257 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16499757 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY169755mg

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress SH-4-54 is a STAT inhibitor that binds to STAT3 and STAT5 with KDs of 300, 464 nM, respectively.

SH-4-54 is a STAT inhibitor that binds to STAT3 and STAT5 with KDs of 300, 464 nM, respectively.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale SH-4-54
CAS 1456632-40-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C29H27F5N2O5S
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (163.78 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)C1=CC=C(N(CC2=CC=C(C3CCCCC3)C=C2)C(CN(C)S(=O)(C4=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C4F)=O)=O)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 610.59
Formel vægt 610.59
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.