Få mere at vide
SGI-7079, MedChemExpress
Beskrivelse
SGI-7079 is a potent and ATP-competitive Axl inhibitor, significantly inhibits the proliferation of SUM149 or KPL-4 cells with an IC50 of 0.43 or 0.16 μM, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SGI-7079 |
| CAS | 1239875-86-5 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C26H26FN7 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 34 mg/mL (74.64 mM) |
| SMIL | N#CCC1=CC=CC(C2=C3C(NC=C3C)=NC(NC4=CC=C(N5CCN(C)CC5)C(F)=C4)=N2)=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 455.53 |
| Formel vægt | 455.53 |
| Vis mere |