Få mere at vide
Trajan™ BP21 (FFAP) GC-kapillærsøjler
En meget polær nitroterephthalsyremodificeret PEG-fase velegnet til analyse af frie fedtsyrer
Brand:  Trajan™ 054472
9765.65 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15278683
  • 9960.00 DKK / Hver
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 15-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
En meget polær nitroterephthalsyremodificeret PEG-fase velegnet til analyse af frie fedtsyrer
  • Nitroterephthalsyre modificeret PEG polær fase
  • Ideel til lavmolekylære syrer
  • Anvendelser omfatter flygtige frie syrer, fedtsyremethylestere (FAME'er), alkoholer, aldehyder og ketoner
Tekniske data
Tekniske data
250 °C
0.32 mm
G25, G35
35 °C til 240/250 °C
60 m
Polar
Hydrogenbinding eller dipol-interaktioner
Polyethylenglycol
Analyse af flygtige frie syrer, Fedtsyremethylestere, Alkohol Analyse, Aldehydanalyse, Acrylater, Ketoner
0,25μ m
BP21 (FFAP)
Sammensmeltet silica
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Trajan™ BP21 (FFAP) GC-kapillærsøjler > Filmtykkelse: 0,25um; ID: 0,32 mm; Længde: 60m