Få mere at vide
Trajan™ BP21 (FFAP) GC-kapillærsøjler
Artikelnummer. p-4517346
Længde (metrisk):
25 m
30 m
50 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,25μ m
0,5μ m
1μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12945591
Brand: Trajan™ 054462
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En meget polær nitroterephthalsyremodificeret PEG-fase velegnet til analyse af frie fedtsyrer
  • Nitroterephthalsyre modificeret PEG polær fase
  • Ideel til lavmolekylære syrer
  • Anvendelser omfatter flygtige frie syrer, fedtsyremethylestere (FAME'er), alkoholer, aldehyder og ketoner
Tekniske data
Maks. Temperatur 250 °C
Funktionalitet/Interaktionstype Hydrogenbinding eller dipol-interaktioner
Diameter (metrisk) Indvendig 0.22 mm
Stationær fase Polyethylenglycol
USP type G25, G35
Til brug med (applikation) Ketonanalyse, Fedtsyremethylestere, Alkohol Analyse, Aldehydanalyse, Acrylater, Ketoner
Temperaturområde 35 °C til 240/250 °C
Filmtykkelse 0,25μ m
Længde (metrisk) 25 m
Emballagemateriale BP21 (FFAP)
Polaritet Polar
Belægning Sammensmeltet silica