Få mere at vide
SGE™ 15% Graphite/85% Vespel™ Reducing Ferrules
Mechanically robust for long lifetimes
Brand:  SGE™ 072659
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 12776348
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Mechanically robust for long lifetimes
  • Form strong grip with capillary column
  • Maximum temperature: 300°C (572°F)
  • Must retighten after initial temperature cycles
  • Cannot be reused
  • Preconditioned under nitrogen for low-bleed performance
Tekniske data
Tekniske data
Reducing Ferrule
GC
0.12 in.
Agilent HP, Perkin Elmer, Varian GC/MS, Use with 0.0625 in. Swagelok, SGE Long Style SSNE Nuts
0.03 cm
0.0118 in.
0.37 cm
0.32 cm
15% Graphite, 85% Vespel
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
SGE™ 15% Graphite/85% Vespel™ Reducing Ferrules > Reducing ferrule; Column I.D.: 0.3mm; L x W: 3.7 x 3.2mm