Få mere at vide
SGE™ 15% Graphite/85% Vespel™ Reducing Ferrules
Artikelnummer. p-4907907
Diameter (metrisk) indvendig:
0,02 cm
0,03 cm
0,05 cm
0,08 cm
0,6 cm
0,63 cm
Længde (metrisk):
0,37 cm
0,74 cm
Bredde (metrisk):
0,32 cm
0,64 cm
0,95 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 15298893
Brand: SGE™ 0726673
Mechanically robust for long lifetimes
  • Form strong grip with capillary column
  • Maximum temperature: 300°C (572°F)
  • Must retighten after initial temperature cycles
  • Cannot be reused
  • Preconditioned under nitrogen for low-bleed performance
Tekniske data
Type Reducing Ferrule
Diameter (engelsk) Indvendig 0.23 in.
Til brug med (applikation) GC
Længde (metrisk) 0,74 cm
Bredde (engelsk) 0.37 in.
Bredde (metrisk) 0,95 cm
Materiale 15% Graphite, 85% Vespel
Diameter (metrisk) indvendig 0,6 cm