Få mere at vide
SGC2085, MedChemExpress
Artikelnummer. 16470669
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16470669 1 mg -
16455817 5 mg -
16439646 50 mg -
16414386 100 mg -
16413088 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16470669 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100565
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress SGC2085 is a potent and selective coactivator associated arginine methyltransferase 1 (CARM1) inhibitor with an IC50 of 50 nM.
SGC2085 is a potent and selective coactivator associated arginine methyltransferase 1 (CARM1) inhibitor with an IC50 of 50 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SGC2085
CAS 1821908-48-8
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H24N2O2
Mængde 1 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 32 mg/mL (102.43 mM)
SMIL CC1=CC(OC2=CC=C(CNC([C@@H](N)C)=O)C=C2C)=CC(C)=C1
Molekylvægt (g/mol) 312.41
Formel vægt 312.41
Procent renhed 99.45%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death