Få mere at vide
SGC-GAK-1, MedChemExpress
Beskrivelse
SGC-GAK-1 is a potent, selective cyclin G-associated kinase (GAK) inhibitor with a Ki of 3.1 nM. SGC-GAK-1 is a chemical probe for GAK.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SGC-GAK-1 |
| CAS | 2226517-76-4 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H17BrN2O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 41.67 mg/mL (107.05 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | COC1=C(C(OC)=CC(NC2=CC=NC3=CC=C(C=C23)Br)=C1)OC |
| Molekylvægt (g/mol) | 389.24 |
| Formel vægt | 389.24 |
| Vis mere |