missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

SGC-0946, TRC

Artikelnummer. 30425181
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30425181 10 mg
30416582 25 mg
30416905 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30425181 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS28230010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1561178-17-3
Molekylær formel C28H40BrN7O4
Molekylvægt (g/mol) 618.57
Synonym SGC-0946, 5-Bromo-7-[5-deoxy-5-[[3-[[[[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]amino]carbonyl]amino]propyl](1-methylethyl)amino]-β-D-ribofuranosyl]-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine
IUPAC navn 1-[3-[[(2R,3S,4R,5R)-5-(4-amino-5-bromopyrrolo[2,3-d]pyrimidin-7-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl-propan-2-ylamino]propyl]-3-(4-tert-butylphenyl)urea
SMIL CC(C)N(CCCNC(=O)Nc1ccc(cc1)C(C)(C)C)C[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)n3cc(Br)c4c(N)ncnc34

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-(3-((((2R,3S,4R,5R)-5-(4-Amino-5-bromo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-7-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl)(isopropyl)amino)propyl)-3-(4-(tert-butyl)phenyl)urea
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C28H40BrN7O4/c1-16(2)35(12-6-11-31-27(39)34-18-9-7-17(8-10-18)28(3,4)5)14-20-22(37)23(38)26(40-20)36-13-19(29)21-24(30)32-15-33-25(21)36/h7-10,13,15-16,20,22-23,26,37-38H,6,11-12,14H2,1-5H3,(H2,30,32,33)(H2,31,34,39)/t20-,22-,23-,26-/m1/s1
Formel vægt 617.2325
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.