Få mere at vide
SF2523, MedChemExpress
Beskrivelse
SF2523 is a highly selective and potent inhibitor of PI3K with IC50s of 34 nM, 158 nM, 9 nM, 241 nM and 280 nM for PI3Kα, PI3Kγ, DNA-PK, BRD4 and mTOR, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SF2523 |
| CAS | 1174428-47-7 |
| Farve | Earth Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H17NO5S |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 30 mg/mL (80.77 mM) |
| SMIL | O=C1C=C(N2CCOCC2)OC3=C1SC=C3C4=CC=C(OCCO5)C5=C4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 371.41 |
| Formel vægt | 371.41 |
| Vis mere |