Beskrivelse
Sf-900™ II SFM er et serumfrit, proteinfrit insektcellekulturmedium optimeret til vækst og vedligeholdelse af Spodoptera frugiperda (Sf9 og Sf21) celler og til storskalaproduktion af rekombinante proteiner udtrykt ved hjælp af baculovirus ekspressionsvektorsystemet (BEVS). Dette medium er velegnet til suspensions- og monolagsdyrkningsmetoder og understøtter vækst af andre lepidoptera-cellelinjer.
Gibco™ Sf-900™ II SFM funktioner:
Overlegen langsigtet vækst med høj tæthed
Optimeret til rekombinant proteinproduktion
Serumfri, proteinfri, klar til brug formulering
Skalerbar i
bioreaktorer Overlegen langsigtet, højdensitetsvækst
Spodoptera frugiperda (Sf9) celler dyrket i Sf-900™ II SFM opnå maksimale celletætheder på 9 til 12x 10 6’ celler/ml, en væsentlig forbedring i forhold til konkurrentens formuleringer og Grace s medium (se produktmanualen). Forøgelser i maksimal celletæthed på 20-100 % observeres også med cellelinjerne Lymantria dispar (sigøjnermøl) og Trichoplusia ni (Tn-368; Cabbage Looper). Gibco™ Sf-900™ II SFM er i stand til at støtte kulturerne til> 20 passager.
Optimeret til rekombinant proteinproduktion Traditionelt
er Graces medium suppleret med 10 % FBS blevet brugt til rekombinant proteinekspression. Sf-900™ II SFM er et forbedret serumfrit, proteinfrit medium designet til vækst af Sf9 og andre lepidoptera cellelinjer og produktion af insektvirus og rDNA-proteiner.
Serumfri, proteinfri, klar til brug formulering
Gibco™ Sf-900™ II SFM er et serumfrit, proteinfrit medium, der giver mulighed for meget lettere oprensning af dit protein af interesse. Sf-900™ II SFM er klar til brug; det kræver ikke tilsætning af serum, glutamin eller overfladeaktive stoffer. Celler tilpasset til andre kommercielt tilgængelige serumfrie medier kan subdyrkes direkte ind i Sf-900™ II SFM, normalt uden yderligere tilpasning. Celler kræver normalt en vis tilpasning fra serumholdige formuleringer.
Skalerbar i Bioreactors
Utility af Sf-900™ II SFM i cellekultursystemer i større skala blev demonstreret med en 5L Celligen™ bioreaktor. Vellykkede infektioner med rAcNPV blev udført, hvilket producerede rβ -Gal og rEPO (se Produktmanual).
Produktanvendelse Kun
til forskningsbrug: Ikke beregnet til diagnostisk eller terapeutisk brug hos dyr eller mennesker. Kunder, der bruger Gibco™ Sf-900 II SFM i en fremstillingsproces, som har en indsendelse til FDA, kan anmode om et autorisationsbrev fra os for at henvise til vores Type II Drug Master File (DMF).
cGMP Produktion og Kvalitetssystem
Gibco™ Sf-900 II SFM er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard.
Gibco™ Sf-900™ II SFM funktioner:
bioreaktorer Overlegen langsigtet, højdensitetsvækst
Spodoptera frugiperda (Sf9) celler dyrket i Sf-900™ II SFM opnå maksimale celletætheder på 9 til 12x 10 6’ celler/ml, en væsentlig forbedring i forhold til konkurrentens formuleringer og Grace s medium (se produktmanualen). Forøgelser i maksimal celletæthed på 20-100 % observeres også med cellelinjerne Lymantria dispar (sigøjnermøl) og Trichoplusia ni (Tn-368; Cabbage Looper). Gibco™ Sf-900™ II SFM er i stand til at støtte kulturerne til> 20 passager.
Optimeret til rekombinant proteinproduktion Traditionelt
er Graces medium suppleret med 10 % FBS blevet brugt til rekombinant proteinekspression. Sf-900™ II SFM er et forbedret serumfrit, proteinfrit medium designet til vækst af Sf9 og andre lepidoptera cellelinjer og produktion af insektvirus og rDNA-proteiner.
Serumfri, proteinfri, klar til brug formulering
Gibco™ Sf-900™ II SFM er et serumfrit, proteinfrit medium, der giver mulighed for meget lettere oprensning af dit protein af interesse. Sf-900™ II SFM er klar til brug; det kræver ikke tilsætning af serum, glutamin eller overfladeaktive stoffer. Celler tilpasset til andre kommercielt tilgængelige serumfrie medier kan subdyrkes direkte ind i Sf-900™ II SFM, normalt uden yderligere tilpasning. Celler kræver normalt en vis tilpasning fra serumholdige formuleringer.
Skalerbar i Bioreactors
Utility af Sf-900™ II SFM i cellekultursystemer i større skala blev demonstreret med en 5L Celligen™ bioreaktor. Vellykkede infektioner med rAcNPV blev udført, hvilket producerede rβ -Gal og rEPO (se Produktmanual).
Produktanvendelse Kun
til forskningsbrug: Ikke beregnet til diagnostisk eller terapeutisk brug hos dyr eller mennesker. Kunder, der bruger Gibco™ Sf-900 II SFM i en fremstillingsproces, som har en indsendelse til FDA, kan anmode om et autorisationsbrev fra os for at henvise til vores Type II Drug Master File (DMF).
cGMP Produktion og Kvalitetssystem
Gibco™ Sf-900 II SFM er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard.
Tekniske data
Tekniske data
| Celletype | Insektcelle |
| Form | Væske |
| Produkttype | Insect Cell Serum Free Medium (SFM) |
| Til brug med (applikation) | Cellekultur, insektcellekultur, bioproduktion, viral vaccineproduktion, Sf9 og Sf21 cellekultur |
| Mængde | 10 x 500 ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 13485 standarder |
| Indhold og opbevaring | 2 til 8 °C |
| Oversigt | Sf-900™ II SFM (1 X), 10 x 500mL, Væske, Cellekultur, Spodoptera Frugiperda, S. Frugiperda-arter, Sf21, Sf9-cellelinje, Insektceller Celletype, L-Glutamin, Serumfri, Serumfri, Proteinfri Celle-Cul-klassificering, Til Insekt |