missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Seviteronel, MedChemExpress

Artikelnummer. 16486958
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16486958 10 mg -
16453017 50 mg 50mg
16447036 100 mg -
16439507 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16486958 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15996

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Seviteronel (VT-464) is a potent CYP17 lyase inhibitor(h-Lyase IC50=69 nM) that demonstrated both exceptional in vitro lyase/hydroxylase selectivity (∼10-fold) and oral activity in a hamster model of androgen biosynthesis inhibition.

Seviteronel (VT-464) is a potent CYP17 lyase inhibitor(h-Lyase IC50=69 nM) that demonstrated both exceptional in vitro lyase/hydroxylase selectivity (∼10-fold) and oral activity in a hamster model of androgen biosynthesis inhibition.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Seviteronel
CAS 1610537-15-9
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H17F4N3O3
Mængde 10 mg
Synonym VT-464
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (125.21 mM)
SMIL FC(F)OC1=C(OC(F)F)C=C(C=CC([C@](C2=CNN=N2)(C(C)C)O)=C3)C3=C1
Molekylvægt (g/mol) 399.34
Formel vægt 399.34
Procent renhed 95.65%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.