Få mere at vide
Setipiprant, MedChemExpress
Artikelnummer. 16499637
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16499637 5 mg
16471226 200 mg
16463137 50 mg
16447136 100 mg
16447098 10 mg
16441816 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16499637 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY16635
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Setipiprant is an orally available, selective CRTH2 antagonist.
Setipiprant is an orally available, selective CRTH2 antagonist.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Setipiprant
CAS 866460-33-5
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H19FN2O3
Mængde 5 mg
Synonym ACT-129968 KYTH-105
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 36 mg/mL (89.46 mM)
SMIL O=C(O)CN1C2=C(CN(C(C3=C4C=CC=CC4=CC=C3)=O)CC2)C5=C1C=CC(F)=C5
Molekylvægt (g/mol) 402.42
Formel vægt 402.42
Procent renhed 98.7%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation