Få mere at vide
Sesamol, TRC
Artikelnummer. 30412057
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30412057 25 g
30427381 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30412057 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS28060025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 533-31-3
Molekylær formel C7 H6 O3
Molekylvægt (g/mol) 138.12
Synonym Sesamol, 1,3-Benzodioxol-5-ol, Phenol, 3,4-(methylenedioxy)- (7CI,8CI), Sesamol (6CI), 3,4-(Methylenedioxy)phenol, 4-Hydroxy-1,2-methylenedioxybenzene, 5-Hydroxy-1,3-benzodioxole, NSC 59256
IUPAC navn 1,3-benzodioxol-5-ol
SMIL Oc1ccc2OCOc2c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sesamol
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C7H6O3/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-3,8H,4H2
Formel vægt 138.0317