Få mere at vide
Sertindole, MedChemExpress
Artikelnummer. 16466088
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16466088 10 mg
16462227 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16466088 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14543
MedChemExpress Sertindole, a neuroleptic, is one of the newer antipsychotic medications available.
Sertindole, a neuroleptic, is one of the newer antipsychotic medications available.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sertindole
CAS 106516-24-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H26ClFN4O
Mængde 10 mg
Synonym Lu 23-174
Opløselighedsinformation DMSO : 25 mg/mL (56.70 mM; Need ultrasonic)
SMIL FC1=CC=C(N2C3=CC=C(Cl)C=C3C(C4CCN(CCN5CCNC5=O)CC4)=C2)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 440.94
Formel vægt 440.94
Procent renhed 95.04%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation