missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Serotonin Hydrogenoxalate, TRC

Artikelnummer. 30417048
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30417048 100 mg
30411492 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30417048 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS275008100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 3036-16-6
Molekylær formel C10H12N2O .C2H2O4
Molekylvægt (g/mol) 266.25
Synonym Serotonin Oxalate, Serotonin Bioxalate, 5-Hydroxytryptamine Oxalate, 5-Hydroxytryptamine Bioxalate, 5-Hydroxytryptamine Binoxalate, 5-HT Oxalate, 3-(2-Aminoethyl)-indol-5-ol Oxalate, 3-(2-Aminoethyl)-indol-5-ol Oxalate (1:1) (Salt), 3-(2-Aminoethyl)-1H-indol-5-ol Ethanedioate (1:1) (Salt)
IUPAC navn 3-(2-aminoethyl)-1H-indol-5-ol;oxalic acid
SMIL NCCc1c[nH]c2ccc(O)cc12.OC(=O)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Serotonin Hydrogenoxalate
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H12N2O.C2H2O4/c11-4-3-7-6-12-10-2-1-8(13)5-9(7)10;3-1(4)2(5)6/h1-2,5-6,12-13H,3-4,11H2;(H,3,4)(H,5,6)
Formel vægt 266.0903
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.