CAS RN 3036-16-6
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Serotonin Hydrogenoxalate, TRC
CAS: 3036-16-6 Molekylær formel: C10H12N2O .C2H2O4 Molekylvægt (g/mol): 266.25 Synonym: Serotonin Oxalate,Serotonin Bioxalate,5-Hydroxytryptamine Oxalate,5-Hydroxytryptamine Bioxalate,5-Hydroxytryptamine Binoxalate,5-HT Oxalate,3-(2-Aminoethyl)-indol-5-ol Oxalate,3-(2-Aminoethyl)-indol-5-ol Oxalate (1:1) (Salt),3-(2-Aminoethyl)-1H-indol-5-ol Ethanedioate (1:1) (Salt) IUPAC navn: 3-(2-aminoethyl)-1H-indol-5-ol;oxalic acid SMIL: NCCc1c[nH]c2ccc(O)cc12.OC(=O)C(=O)O