Få mere at vide
BINDER™ KBF-serie - Konstant klimakammer med stort temperatur-/fugtighedsområde
KBF er specialisten til ubetinget pålidelig stabilitetstestnings og præcis opretholdelse af konstante klimaforhold. Fra programmering til dokumentation opfylder dette konstante klimakammer alle afgørende krav.
Brand: BINDER™ 9020-0326
Se flere versioner af dette produkt
Beskrivelse
Konstant klimakamrene i KBF-serien fungerer inden for et temperaturområde på mellem 0 °C og 70 °C, og et luftfugtighedsområde på mellem 10 % RF og 80 % RF.
- Temperaturområde fra 0°C til +70°C
- Fugtighedsområde: 10 % til 80 % relativ luftfugtighed
- APT.line™ forvarmningsteknologi til kammeret
- Fugtregulering med kapacitiv fugtsensor og dampbefugtning
- Intuitiv regulator med berøringsskærm med tidssegment og realtidsprogrammering
- BINDER Multi Management Software APT-COM™ basisudgave
- Intern datalogger, måleværdierne kan udlæses i åbent format via USB
- Udstyret selvtester omfattende statusanalyse
- Tætsluttende indvendig låge af sikkerhedsglas (ESG)
- Undgå glaskorrosion ved hjælp af speciel TIMELESS-belægning
- Indvendigt kammer af rustfrit stål
- 2 stativer i rustfrit stål
- Adgangsport med silikoneprop, 30 mm, venstre
- 4 stabile hjul, to med bremser, fra 240 liter
- Klasse 3.1 uafhængig temperatursikkerhedsanordning (DIN 12880) med visuel og akustisk temperaturalarm
- Computerintegration: Ethernet
- Opvarmet låge
Tekniske data
36 kubikfod | |
45 kg | |
1020 L | |
Ingen belysning | |
2 | |
10 til 80 % | |
Klimakammer | |
10 % til 80 % RH | |
973 x 836 x 1250 mm | |
379 kg | |
3.1 kW | |
50/60 Hz |
99.2 lb. | |
KBF1020-230 V, Standard, KBF-serie - Konstante klimakamre med stort temperatur-/fugtighedsområde, 1020 l, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz | |
Rustfrit stål | |
Rustfrit stål | |
CEE | |
0 °C til 70 °C | |
TFT-berøringsskærm | |
KBF1020-230 V | |
1255 x 1230 x 1925 mm | |
230 V | |
16 A |
Videoer
-
Binder KBF humidity test chambers