Få mere at vide
BINDER™ KBF-serie - Konstant klimakammer med stort temperatur-/fugtighedsområde
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-9053058 Shop alle BINDER produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
102 l
247 l
700 l
1020 l
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
15646527 102 l
15671479 247 l
15503577 700 l
15601489 1020 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 15646527 Leverandør BINDER™ Leverandørnr. 90200320
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
KBF er specialisten til ubetinget pålidelig stabilitetstestnings og præcis opretholdelse af konstante klimaforhold. Fra programmering til dokumentation opfylder dette konstante klimakammer alle afgørende krav.
Konstant klimakamrene i KBF-serien fungerer inden for et temperaturområde på mellem 0 °C og 70 °C, og et luftfugtighedsområde på mellem 10 % RF og 80 % RF.
  • Temperaturområde fra 0°C til +70°C
  • Fugtighedsområde: 10 % til 80 % relativ luftfugtighed
  • APT.line™ forvarmningsteknologi til kammeret
  • Fugtregulering med kapacitiv fugtsensor og dampbefugtning
  • Intuitiv regulator med berøringsskærm med tidssegment og realtidsprogrammering
  • BINDER Multi Management Software APT-COM™ basisudgave
  • Intern datalogger, måleværdierne kan udlæses i åbent format via USB
  • Udstyret selvtester omfattende statusanalyse
  • Tætsluttende indvendig låge af sikkerhedsglas (ESG)
  • Undgå glaskorrosion ved hjælp af speciel TIMELESS-belægning
  • Indvendigt kammer af rustfrit stål
  • 2 stativer i rustfrit stål
  • Adgangsport med silikoneprop, 30 mm, venstre
  • 4 stabile hjul, to med bremser, fra 240 liter
  • Klasse 3.1 uafhængig temperatursikkerhedsanordning (DIN 12880) med visuel og akustisk temperaturalarm
  • Computerintegration: Ethernet
  • Opvarmet låge
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 3,6 kubikfod
Kapacitet (engelsk) hylde 66.1 lb.
Kapacitet (metrisk) hylde 30 kg
Oversigt KBF115-230 V, Standard, KBF-serie - Konstante klimakamre med stort temperatur-/fugtighedsområde, 102 l, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz
Kapacitet (metrisk) 102 l
Kammermateriale Rustfrit stål
Belysning Ingen belysning
Materiale Rustfrit stål
Antal hylder 2
Stiktype CEE
Relativ luftfugtighed 10 til 80 %
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 70 °C
Type Klimakammer
Vise TFT-berøringsskærm
Model- KBF115-230 V
Mål (D x B x H) Indvendig 600 x 351 x 483 mm
Dimensioner (L x B x H) 905 x 705 x 1060 mm
Vægt (metrisk) 128 kg
Spænding 230 V
Watt 2 kW
Strømstyrke 16 A
Frekvens 50/60 Hz