Få mere at vide
BINDER™ CB-serie - CO2-inkubator med varmluftsterilisering og varmesteriliserbar CO2-sensor
Den kraftfulde og alsidige CB CO2-inkubator er velegnet til cellebaserede assays inden for medicinsk og sundhedsvidenskabelig forskning. Den er endda velegnet til komplekse dyrkningsforsøg eller individuelle miljøer med hypoksiske forhold takket være det omfattende udvalg af muligheder og tilbehør.
Brand: BINDER™ 9640-0014
95088.30 DKK valid until 2025-12-20
Use promo code "24121" to get your promotional price.
Se flere versioner af dette produkt
Beskrivelse
- Optimeret befugtningssystem med dobbelt bakke og kondensbeskyttelse
- Gennemprøvet anti-kontamineringsfunktion med 180°C varmluftsterilisering
- Varmluftsteriliserbar CO2-sensor med enkeltstråle infrarød teknologi
- Sømløst indvendigt kammer lavet af rustfrit stål med flanger som hyldestøttesystem
- Ventilatorløst interiør med Venturi CO2-gasblandedyse
- Intuitiv regulator med berøringsskærm
- Intern dataoptagelse, kan udlæses i åbent format via USB-interface
- Fejldiagnosesystem med visuel og akustisk alarm
- Integrationer: Ethernet, USB, nulspændingsalarmkontakt
- Fejlsikkert CO2-system til beskyttelse af cellekulturers pH
Tekniske data
9,4 kubikfod | |
10 kg | |
267 L | |
0 til 20 % | |
Ventilatorløst indre | |
Ingen | |
Rustfrit stål | |
3 | |
Ja | |
90 til 95 % | |
CO2-inkubatorer | |
CB260-230 V-O | |
IR sensor | |
745 x 885 x 1020 mm | |
230 V | |
6,5 A |
22 lb. | |
CB260-230 V-O med O2-kontrol 0,2-20 %, CB-serie - CO2-inkubatorer med varmluftsterilisering og varmesteriliserbar CO2-sensor, 267 l, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz | |
Rustfrit stål | |
IR sensor | |
Naturlig | |
Ingen belysning | |
1 | |
0,2 til 20 % | |
NEMA 5-20P | |
Omgivende +6 °C til 60 °C | |
TFT-berøringsskærm | |
IR sensor | |
620 x 575 x 750 mm | |
125 kg | |
1.5 kW | |
50/60 Hz |
Videoer
-
Binder CO2 incubator CB170
Kampagner
-
Multiple Manufacturers
Equipment End of Year Sale
Don't miss our end-of-year sale: save up to 50% on premium lab equipment and instruments.Promo Code: 24121Expires: 2025-12-20
Days
123Hours
1Minutes
43Seconds
56New Offer Save Up to 50%