Få mere at vide
Applied Biosystems™ SeqStudio™ Katodebufferbeholder
Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
4 containere
Beskrivelse
- Brugsklar engangsbeholder med løbebuffer
- Bufferbrugssporing med radiofrekvensidentifikation (RFID)
- To ugers holdbarhed på instrumentet efter installation
Ordreinfo
4 containere
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares i køleskab (2 –8 °C). |
| Produktlinje | SeqStudio |
| Type | Katodebufferbeholder |
| Mængde | 4 containere |
| Forsendelsestilstand | Godkendt til forsendelse på våd eller tør is |