Få mere at vide
Applied Biosystems™ SeqStudio™ Katodebufferbeholder
Artikelnummer. 15809886 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
4 containere
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15809886 4 containere Pakke med 4
1 options
Artikelnummer. 15809886 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A33401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1236.00 DKK
    1087.65 DKK / Pakke med 4
    Spare 148.35 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
De Applied Biosystems SeqStudio Cathode Buffer Container (CBC) indeholder kørende buffer for at understøtte Sanger-sekventering og fragmentanalyseapplikationer på SeqStudio Genetisk analysesystem.
  • Brugsklar engangsbeholder med løbebuffer
  • Bufferbrugssporing med radiofrekvensidentifikation (RFID)
  • To ugers holdbarhed på instrumentet efter installation
Ordreinfo
4 containere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 –8 °C).
Produktlinje SeqStudio
Type Katodebufferbeholder
Mængde 4 containere
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse på våd eller tør is