Få mere at vide
Senicapoc, MedChemExpress
Beskrivelse
Senicapoc (ICA-17043) is a potent and selective Gardos channel (Ca2+-activated K+ channel
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Senicapoc |
| CAS | 289656-45-7 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H15F2NO |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | ICA-17043 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (154.64 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(C(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=C(C=C2)F)C3=CC=C(F)C=C3)N |
| Molekylvægt (g/mol) | 323.34 |
| Vis mere |