Få mere at vide
Semperit™ Semperguard™ Vinyl pulveriserede engangshandsker
Semperguard™ Vinyl pulveriserede engangshandsker er sikre til brug med fedtfrie fødevarer.
97.00 DKK
Tekniske data
Certificeringer/compliance | ISO 9001, ISO 13485 |
---|---|
Klassifikation | CE kategori I |
Klip stil | Valset |
Farve | Klarhed |
Engangs | Engangsbrug |
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
15583516
|
Semperit™
3000001477 |
Medium | |||||||
Beskrivelse
- Forpulveret
- Vinyl konstruktion
- Fri for latexproteiner og acceleranter
- Gratis fra DOP
- Velegnet til fedtfri fødevarekontakt
- CE Kategori I minimale risici
- Gennemsigtig i farven
Tekniske data
ISO 9001, ISO 13485 | |
Valset | |
Engangsbrug | |
Vinyl | |
Engangshandsker | |
Personlig beskyttelse, professionel rengøring/hygiejne, alternativ pleje | |
Dispenser boks | |
240 mm |
CE kategori I | |
Klarhed | |
Ja | |
Pulveriseret | |
0.15 mm | |
Valset | |
100 Pk. |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Semperit™ Semperguard™ Vinyl pulveriserede engangshandsker