Få mere at vide
Semperit™ Semperguard™ Vinyl pulveriserede engangshandsker
Størrelse:
Medium
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Forpulveret
- Vinyl konstruktion
- Fri for latexproteiner og acceleranter
- Gratis fra DOP
- Velegnet til fedtfri fødevarekontakt
- CE Kategori I minimale risici
- Gennemsigtig i farven
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 9001, ISO 13485 |
| Klassifikation | CE kategori I |
| Klip stil | Valset |
| Farve | Klarhed |
| Engangs | Engangsbrug |
| Brug af laboratorium/renrum | Ja |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Vinyl |
| Pulveriseret | Pulveriseret |
| Produkttype | Engangshandsker |
| Vis mere |