Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Selvtættende 1422A Tyvek™ Autoklavepose med dampindikator, 25 til 32 tommer bred
Den selvforseglende 1422A Tyvek™ Autoklavepose med dampindikator, 25 til 32 tommer bred, er designet til dampsterilisering af udskiftningsdele til farmaceutisk udstyr. Disse poser lukkes via det praktiske og robuste selvforseglende lukkesystem.
Brand: Keystone Cleanroom Products BGT2A3060SS
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Designet til dampsterilisering
- Tyvek™ på begge sider for maksimal åndbarhed under sterilisering
- Integreret dampindikator
- Anbefales til sterilisering af farmaceutisk udstyr
- Fremstillet og pakket i kontrolleret renrumsmiljø
- Eliminerer behovet for at skære materiale og brugen af autoklavebånd
- Selvforseglende lukning er hurtig og konsistent for udstyrsklargøringsområdet
- Skaber sekundært niveau af beskyttelse under aseptisk præsentation af udstyr
- Modstår rivning og punkteringer
- Overlegen mikrobiel barriere
- Overensstemmelsesattester sendes med forsendelse
Specifications
| Autoklaverbar | |
| Overensstemmelsescertifikat | |
| Hvid | |
| Dampsterilisering | |
| Dampsteriliseringsindikator | |
| Ikke steril | |
| Ja | |
| Autoclave Bag | |
| Autoclave Bag | |
| Autoclave Bag | |
| Autoclave Bag | |
| Autoclave Bag | |
| 5,30 mio | |
| 60 tommer. | |
| 30 tommer | |
| Autoclave Bag | |
| Autoklave taske |
| 49 L | |
| Selvforsegling | |
| Engangsbrug | |
| Farmaceutisk udstyr og komponenter | |
| HDPE | |
| Autoclave Bag | |
| Autoclave Bag | |
| Autoclave Bag | |
| Autoclave Bag | |
| Autoclave Bag | |
| Autoclave Bag | |
| Autoclave Bag | |
| Autoclave Bag | |
| 152.4 cm | |
| 76.2 cm | |
| Autoclave Bag |
Product Content Correction
Product Title
Keystone Cleanroom Products Selvtættende 1422A Tyvek™ Autoklavepose med dampindikator, 25 til 32 tommer bred > Selvlukkende autoklavepose; Bredde (engelsk): 30 tommer; Længde (engelsk): 60 tommer.
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction