Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Selvtættende 1073B Tyvek™ Autoklavepose med dampindikator, 40 tommer eller bredere
Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Længde (engelsk):
43 tommer.
46 tommer.
48 tommer
64 tommer.
72 tommer.
Bredde (engelsk):
40 tommer.
42 tommer.
43 tommer.
48 tommer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Beskrivelse
- Designet til dampsterilisering
- Medicinsk karakter Tyvek™ på begge sider for maksimal åndbarhed under sterilisering
- Integreret dampindikator
- Anbefales til sterilisering af farmaceutisk udstyr
- Fremstillet og pakket i kontrolleret renrumsmiljø
- Eliminerer behovet for at skære materiale og brugen af autoklavebånd
- Selvforseglende lukning er hurtig og konsistent for udstyrsklargøringsområdet
- Skaber sekundært niveau af beskyttelse under aseptisk præsentation af udstyr
- Modstår rivning og punkteringer
- Overlegen mikrobiel barriere
- Overensstemmelsescertifikater inkluderet i forsendelsen
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (metrisk) | 50.3 L |
| Certificeringer/compliance | COC |
| Lukketype | Selvforsegling |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Dampsterilisering |
| Til brug med (udstyr) | Autoclave Bag |
| Inkluderer | Dampsteriliseringsindikator |
| Materiale | HDPE |
| Vis mere |