Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Selvtættende 1421B Tyvek™ Autoklavepose med dampindikator, 13 til 22 tommer. Brede
GREENER_CHOICE
Den selvforseglede 1421B Tyvek™ Autoklavepose med dampindikator er designet til dampsterilisering af udskiftningsdele til farmaceutisk udstyr. Disse poser lukkes via det praktiske og robuste selvforseglende lukkesystem.
Brand:  Keystone Cleanroom Products 6STK1636SS
27056.00 DKK valid until 2025-09-26
Use promo code "24153" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 30020287
  • 28480.00 DKK / Pakke med 250
Load Up On Autoclave Essentials
Brug rabatkode 24153 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 28-10-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Designet til dampsterilisering
  • Tyvek™ på begge sider for maksimal åndbarhed under sterilisering
  • Integreret dampindikator
  • Anbefales til sterilisering af farmaceutisk udstyr
  • Fremstillet og pakket i kontrolleret renrumsmiljø
  • Eliminerer behovet for at skære materiale og brugen af autoklavebånd
  • Selvforseglende lukning er hurtig og konsistent for udstyrsklargøringsområdet
  • Skaber sekundært niveau af beskyttelse under aseptisk præsentation af udstyr
  • Modstår rivning og punkteringer
  • Overlegen mikrobiel barriere
  • Overensstemmelsesattester sendes med forsendelse
Tekniske data
Tekniske data
Autoklaverbar
Overensstemmelsescertifikat (COC)
Hvid
Dampsterilisering
Dampsteriliseringsindikator
Ikke steril
Op til 250 °F
5,3 mio
36 tommer.
16 tommer
Autoklave taske
16 L
Selvforsegling
Engangsbrug
Farmaceutisk udstyr og komponenter
HDPE
0.13 mm
Op til 125 °C
36 x 16 tommer.
91 cm
41 cm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Keystone Cleanroom Products Selvtættende 1421B Tyvek™ Autoklavepose med dampindikator, 13 til 22 tommer. Brede > Dimensioner (L x B): 36 x 16 tommer.