Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Selvtættende 1421B Tyvek™ Autoklavepose med dampindikator, 13 til 22 tommer. Brede
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-200049731 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Dimensioner (L x B):
4 x 16 tommer.
12 x 16 tommer.
14 x 14 tommer.
16 x 14 tommer.
16 x 16 tommer.
18 x 14 tommer.
20 x 14 tommer.
20 x 16 tommer.
20 x 18 tommer.
20 x 20 tommer.
24 x 14 tommer
24 x 16 tommer.
24 x 18 tommer.
24 x 20 tommer.
24 x 22 tommer.
26 x 14 tommer.
26 x 15 tommer.
30 x 16 tommer.
30 x 18 tommer.
30 x 20 tommer.
32 x 16 tommer
32 x 18 tommer.
32 x 20 tommer.
36 x 14 tommer.
36 x 16 tommer.
36 x 18 tommer.
36 x 20 tommer.
38 x 14 tommer.
38 x 16 tommer.
40 x 14 tommer.
40 x 18 tommer.
40 x 20 tommer.
43 x 15 tommer.
44 x 16 tommer.
44 x 20 tommer.
46 x 20 tommer.
48 x 14 tommer.
48 x 16 tommer.
48 x 18 tommer.
48 x 20 tommer.
54 x 18 tommer.
70 x 18 tommer.
Artikelnummer. 30019994
Brand: Keystone Cleanroom Products 6STK1526SS
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Den selvforseglede 1421B Tyvek™ Autoklavepose med dampindikator er designet til dampsterilisering af udskiftningsdele til farmaceutisk udstyr. Disse poser lukkes via det praktiske og robuste selvforseglende lukkesystem.
  • Designet til dampsterilisering
  • Tyvek™ på begge sider for maksimal åndbarhed under sterilisering
  • Integreret dampindikator
  • Anbefales til sterilisering af farmaceutisk udstyr
  • Fremstillet og pakket i kontrolleret renrumsmiljø
  • Eliminerer behovet for at skære materiale og brugen af autoklavebånd
  • Selvforseglende lukning er hurtig og konsistent for udstyrsklargøringsområdet
  • Skaber sekundært niveau af beskyttelse under aseptisk præsentation af udstyr
  • Modstår rivning og punkteringer
  • Overlegen mikrobiel barriere
  • Overensstemmelsesattester sendes med forsendelse
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 2,8 gal.
Kapacitet (metrisk) 10.6 L
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat (COC)
Lukketype Selvforsegling
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Dampsterilisering
Til brug med (udstyr) Farmaceutisk udstyr og komponenter
Inkluderer Dampsteriliseringsindikator
Materiale HDPE
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (metrisk) 0.13 mm
Temperaturområde (engelsk) Op til 250 °F
Temperaturområde (metrisk) Op til 125 °C
Tykkelse (engelsk) 5,3 mio
Dimensioner (L x B) 26 x 15 tommer.
Længde (engelsk) 26 tommer
Længde (metrisk) 66 cm
Bredde (engelsk) 15 tommer
Bredde (metrisk) 38 cm
Produkttype Autoklave taske