Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Selvtættende 1421B Tyvek™ Autoklavepose med dampindikator, 13 til 22 tommer. Brede
Den selvforseglede 1421B Tyvek™ Autoklavepose med dampindikator er designet til dampsterilisering af udskiftningsdele til farmaceutisk udstyr. Disse poser lukkes via det praktiske og robuste selvforseglende lukkesystem.
Brand: Keystone Cleanroom Products 6STK1620SS
24073.00 DKK valid until 2025-09-26
Use promo code "24153" to get your promotional price.
Beskrivelse
- Designet til dampsterilisering
- Tyvek™ på begge sider for maksimal åndbarhed under sterilisering
- Integreret dampindikator
- Anbefales til sterilisering af farmaceutisk udstyr
- Fremstillet og pakket i kontrolleret renrumsmiljø
- Eliminerer behovet for at skære materiale og brugen af autoklavebånd
- Selvforseglende lukning er hurtig og konsistent for udstyrsklargøringsområdet
- Skaber sekundært niveau af beskyttelse under aseptisk præsentation af udstyr
- Modstår rivning og punkteringer
- Overlegen mikrobiel barriere
- Overensstemmelsesattester sendes med forsendelse
Tekniske data
Autoklaverbar | |
8.9 L | |
Selvforsegling | |
Engangsbrug | |
Farmaceutisk udstyr og komponenter | |
HDPE | |
0.13 mm | |
Op til 125 °C | |
20 x 16 tommer. | |
51 cm | |
41 cm |
2,34 gal. | |
Overensstemmelsescertifikat (COC) | |
Hvid | |
Dampsterilisering | |
Dampsteriliseringsindikator | |
Ikke steril | |
Op til 250 °F | |
5,3 mio | |
20 tommer | |
16 tommer | |
Autoklave taske |
Kampagner
-
Multiple Manufacturers
Load Up On Autoclave Essentials
Save up to 80% across a range of autoclave essentials.Promo Code: 24153Expires: 2025-09-26
New Offer Shop Now