Få mere at vide
Brady™ Selvlaminerende, Selvslukkende Tedlar™ Vikle lednings- og kabeletiketter til M6/M7-printere
Det gennemskinnelige polyvinylfluoridmateriale med permanent klæbemiddel af disse etiketter har høj fleksibilitet til indpakning og ledninger med lille diameter.
Brand: Brady™ 173375
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Selvslukkende materiale er ideelt til lednings- og kabelmærkningsapplikationer i luftfarts-, forsvars- og massetransportindustrien
- Høj opløsningsmiddelresistens
- Selvlaminerende
- RoHS-kompatibilitet Pass 2011/65/EU
- Fremstillet af B-642 polyvinylfluorid
Tekniske data
Må ikke autoklaveres | |
Permanent akryl | |
Klar, Hvid | |
Udstanset | |
Enkeltsidet printbar | |
Sikkerhedsmærke | |
Data- og telekommunikationsmærkning, lednings- og kabelmærkning | |
Nej | |
Rektangel | |
-70 °C til +120 °C | |
0.055 mm | |
2,5 tommer | |
25.4 mm | |
25.4 mm | |
63.5 mm | |
M7-21-642 |
ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155 | |
Ingen | |
Mat | |
PVF | |
Dot Matrix, Termisk Overførsel | |
Ikke steril | |
M710, BMP71 | |
100 etiketter | |
-94 °F til +248 °F | |
0,0022 tommer. | |
2,5 x 1 tommer. | |
1 tomme | |
1 tomme | |
0,75 tommer | |
19.05 mm |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Brady™ Selvlaminerende, Selvslukkende Tedlar™ Vikle lednings- og kabeletiketter til M6/M7-printere > Wrap Around Wire- og Kabeletiketter; Dimensioner (LxB): 2,5 x 1 in.; Til brug med (udstyr): M710, BMP71; Højde (metrisk): 63,5 mm; Form: Rektangel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion