Få mere at vide
Brady™ Selvlaminerende, Selvslukkende Tedlar™ Vikle lednings- og kabeletiketter til M6/M7-printere
                                Dimensioner (LxB):
                                1.5 x 1 in.
                                2,5 x 1 tommer.
                                1 x 1 tommer.
                                Til brug med (udstyr):
                                M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
                                M710, BMP71
                                Højde (metrisk):
                                25.4 mm
                                38.1 mm
                                63.5 mm
                                Form:
                                Firkant
                                Rektangel
                    Beskrivelse
- Selvslukkende materiale er ideelt til lednings- og kabelmærkningsapplikationer i luftfarts-, forsvars- og massetransportindustrien
- Høj opløsningsmiddelresistens
- Selvlaminerende
- RoHS-kompatibilitet Pass 2011/65/EU
- Fremstillet af B-642 polyvinylfluorid
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres | 
| Certificeringer/compliance | ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155 | 
| Klæbende type | Permanent akryl | 
| Belægning | Ingen | 
| Farve | Klar, Hvid | 
| Slutte | Mat | 
| Format | Udstanset | 
| Materiale | PVF | 
| Printbare sider | Enkeltsidet printbar | 
| Print teknologi | Dot Matrix, Termisk Overførsel | 
| Vis mere | 
                    Korrektion af produktindhold
Produkttitel
			Brady™ Selvlaminerende, Selvslukkende Tedlar™ Vikle lednings- og kabeletiketter til M6/M7-printere > 
            Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion