Få mere at vide
Brady™ Selvlaminerende, Selvslukkende Tedlar™ Vikle lednings- og kabeletiketter til M6/M7-printere
Det gennemskinnelige polyvinylfluoridmateriale med permanent klæbemiddel af disse etiketter har høj fleksibilitet til indpakning og ledninger med lille diameter.
Brand:  Brady™ 174226
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17808184
  • 743.00 DKK / Pakke med 250
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 22-08-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Selvslukkende materiale er ideelt til lednings- og kabelmærkningsapplikationer i luftfarts-, forsvars- og massetransportindustrien
  • Høj opløsningsmiddelresistens
  • Selvlaminerende
  • RoHS-kompatibilitet Pass 2011/65/EU
  • Fremstillet af B-642 polyvinylfluorid
Tekniske data
Vis mere
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Brady™ Selvlaminerende, Selvslukkende Tedlar™ Vikle lednings- og kabeletiketter til M6/M7-printere > Wrap Around Wire- og Kabeletiketter; Dimensioner (LxB): 1 x 1 in.; Til brug med (udstyr): M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter); Højde (metrisk): 25,4 mm; Form: Firkantet