Få mere at vide
Selexipag, MedChemExpress
Artikelnummer. 16458817
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16458817 5 mg 5mg
16416228 10 mg -
16402357 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16458817 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14870
MedChemExpress Selexipag (NS-304) is an orally available and potent agonist for the Prostacyclin (PGI2) receptor (IP receptor).
Selexipag (NS-304) is an orally available and potent agonist for the Prostacyclin (PGI2) receptor (IP receptor).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Selexipag
CAS 475086-01-2
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C26H32N4O4S
Mængde 5 mg
Synonym NS-304 ACT-293987
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (100.68 mM)
SMIL O=C(NS(=O)(C)=O)COCCCCN(C1=NC(C2=CC=CC=C2)=C(C3=CC=CC=C3)N=C1)C(C)C
Molekylvægt (g/mol) 496.62
Formel vægt 496.62
Procent renhed 99.89%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation