Få mere at vide
Selenosulfuric Acid Dipotassium Salt, Technical Grade, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Selenosulfuric Acid Dipotassium Salt |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/2K.H2O3SSe/c;;1-4(2,3)5/h;;(H2,1,2,3,5)/q2*+1;/p-2 |
| Formel vægt | 237.8008 |