CAS RN 15571-89-8
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Selenosulfuric Acid Dipotassium Salt, Technical Grade, TRC
CAS: 15571-89-8 Molekylær formel: K2O3SSe Molekylvægt (g/mol): 237.22 Synonym: Dipotassium Selenosulfate,Potassium selenosulfate,Potassium selenosulfate (K2SeSO3) SMIL: O=S(O[K])([Se][K])=O