Få mere at vide
Selen(IV)chlorid, 99,5% (metalbasis)
Artikelnummer. 11342188
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11342188 25 g 25g
11352188 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11342188 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013096.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10026-03-6 | Cl4Se | 220,771 g/mol
Det bruges til syntese af andre selenforbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10026-03-6
Molekylær formel Cl4Se
Molekylvægt (g/mol) 220.771
MDL nummer MFCD00011225
InChI nøgle LNBXMNQCXXEHFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym selenium tetrachloride, selenium chloride secl4 , t-4, unii-4gb8868p5j, selenium iv chloride 1:4, secl4, tetrachloro-, e4-selane, selenium iv chloride, selenium iv chloride-8 mesh, selenium iv chloride trace metals basis 25g
PubChem CID 66205
SMIL Cl[Se](Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Selenium(IV) chloride
Smeltepunkt (sublimation)
Fysisk form Lump
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN2923
Merck Index 14,8438
Opløselighedsinformation Decomposes in water and moist air; Insoluble in liquid bromine; Sublimes when heated
Formel vægt 220.77
Procent renhed 99.5%
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.807
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 2.600 g/mL