Få mere at vide
Selen(I)chlorid, 99%
Artikelnummer. 11460251
Skift visning
Mængde:
25 g
2 x 25 g
Pakningsstørrelse:
25g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11460251 2 x 25 g 50g
11323758 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11460251 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040239.6Y
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 10025-68-0 | Cl2Se2 | 228,84 g/mol
Selenmonochlorid bruges i elektronik, instrumentering og andre industrielle formål. Det bruges som et reagens til syntese af Se-holdige forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10025-68-0
Molekylær formel Cl2Se2
Molekylvægt (g/mol) 228.84
MDL nummer MFCD00011226
InChI nøgle VIEXQFHKRAHTQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym diselenium dichloride, selenium monochloride, selenium chloride se2cl2, unii-2a5292fc4p, selenium i chloride, dichlorodiselenane, dichloro perselenide, se2cl2, selenium i chloride, ampuled under argon trace metals basis 25g
PubChem CID 66206
IUPAC navn chlorselanyl selenohypochlorit
SMIL Cl[Se][Se]Cl
Specifications
Kogepunkt 127 °C (dekomponering)
Kemisk navn eller materiale Selenium(I) chloride
Smeltepunkt -85 °C
Fysisk form Væske
Mængde 2 x 25 g
Lugt Surt
Følsomhed Fugtfølsom
Tæthed 2.77 g/mL
FN nummer UN2922
Merck Index 14,8432
Opløselighedsinformation Nedbrydes i vand; Opløselig i kloroform, benzen, tetrachlorid, kulstofdisulfid
Formel vægt 228.83
Procent renhed 99%