Få mere at vide
Sedaxane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sedaxane |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19F2N3O/c1-23-9-14(16(22-23)17(19)20)18(24)21-15-5-3-2-4-11(15)13-8-12(13)10-6-7-10/h2-5,9-10,12-13,17H,6-8H2,1H3,(H,21,24) |
| Formel vægt | 331.1496 |
| Procent renhed | >95% |