Få mere at vide
3M™ SecureFit™ Anti-ridse, anti-dug sikkerhedsbriller Artikelnummer.: 15312004
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
3M™ SecureFit™ Anti-ridse, anti-dug sikkerhedsbriller
Artikelnummer. p-8006620 Shop alle 3M produkter
Indendørs/Udendørs, Hver
Linsefarve:
Blå spejl
Grå
Indendørs/Udendørs
Klar
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15312004
Brand: 3M™ 7100078988
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Reducerer glidning fra hovedbevægelser. 3M™ SecureFit™ Anti-ridse, anti-dug sikkerhedsbriller giver en sikker og behagelig pasform med 3M Trykdiffusionstempelteknologi.
  • Fås i en række linsefarver
  • Beskyttelse mod UV-stråling
  • Tilpasser sig naturligvis til den enkeltes hovedstørrelser
  • Kantløse linser og fast længde stængerarm for at forbedre stelkomforten
  • Bløde, justerbare næsepuder for endnu større personlig tilpasning af pasformen
  • Få ekstra komfort over ørerne med polstrede tinding touchpoints
  • Tempelarme i en fed farve for en infusion af stil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Linsefarve Indendørs/Udendørs
Produkttype Beskyttelsesbriller
nr. pr. pakke 1 hv.
Linse materiale Polycarbonat
  • 3M - SecureFit protective eyewear
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      3M SecureFit protective eyewear
    Korrektion af produktindhold
    Produkttitel
    3M™ SecureFit™ Anti-ridse, anti-dug sikkerhedsbriller >