Få mere at vide
Uvex™ Pheos briller
Artikelnummer. 15376072 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Ramme farve:
Cool Grå
Grøn, grå
Gul, sort
Sort, grå
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Ramme farve Pakningsstørrelse
15376072 Grøn, grå Hver
15366072 Cool Grå Hver
15396072 Sort, grå Hver
15326082 Gul, sort Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15376072 Fornitore Uvex™ N. del fornitore 9192225
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.20 DKK
    86.08 DKK / Pakke med 1
    Spare 7.12 DKK
    7% Slukket
Visualizza tutte le promozioni
På lager
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Mere end bare et almindeligt skue - det moderne mode-look gør den til en velkommen følgesvend i hverdagen
  • Perfekt all-round beskyttelse, stort synsfelt gennem duo sfærisk linse, fremragende ventilation takket være integreret uvex climazone tempel koncept
  • Belægning uvex supravision excellence
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Certificeringer/compliance EN 170
    Linsetype Uvex™ supravision excellence
    Linsebelægning Anti-dug, Ridsefast, Anti-dug
    Oversigt Shield-linse brille
    Linsefarve Klar
    Produkttype Ergonomiske sikkerhedsbriller
    Ramme farve Grøn, grå
    Materiale Polycarbonat
    Engangs Genanvendelig
    Linse materiale Polycarbonat
    Rammemateriale Plast
    UV beskyttelse UV400
    Rammetype Standard
    Vedi altri risultati Mostra meno risultati
    Titolo del prodotto
    Selezionare un problema
    Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.