Få mere at vide
Labconco™ Sekundære vakuumfælder
Til ethvert mekanisk nedkølet fryse-tør-system; sikre effektiv behandling af prøver med lave eutektiske punkter
Brand: Labconco™ 7538200
Kræver : For at finde en pumpe til brug med denne fælde, se Pumper.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Til ethvert mekanisk nedkølet fryse-tør-system; sikre effektiv behandling af prøver med lave eutektiske punkter
- Trap afkøles til cirka -75 °C (-103 °F) med tøris og opløsningsmiddel i dens aftagelige brønd
- Kan bruges som en billig samler: tilslut en prøve til den indgående port, vakuumpumpen til den udgående port, og systemet er færdigt
- Rustfrit stål, med dæksel
Tekniske data
0,237 tommer. | |
0,5 tommer | |
900 mL | |
Undgå at forurenende stoffer migrerer ind i vakuumpumpen | |
9,75 tommer. | |
0,5 tommer od ind-/udløbsforbindelse | |
−75 °C | |
3100 mL | |
4.1 kg |
900 mL | |
1.27 cm | |
Rustfrit stål | |
Nedkølet fryse-tør-system | |
24.76 cm | |
−103 °F | |
0,818 gal. | |
9 lb. |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Labconco™ Sekundære vakuumfælder > 1/2 in.; Ice Trapping Capacity: 900mL; Dia.x H: 7-7/8 x 9-3/4 in.
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion