Få mere at vide
Labconco™ Sekundære vakuumfælder
Shop alle Labconco Corporation produkter
Volumen:
200 ml
900 ml
Diameter (metrisk):
1,27 cm
1,9 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Kræver
For at finde en pumpe til brug med denne fælde, se Pumper.
Til ethvert mekanisk nedkølet fryse-tør-system; sikre effektiv behandling af prøver med lave eutektiske punkter
- Trap afkøles til cirka -75 °C (-103 °F) med tøris og opløsningsmiddel i dens aftagelige brønd
- Kan bruges som en billig samler: tilslut en prøve til den indgående port, vakuumpumpen til den udgående port, og systemet er færdigt
- Rustfrit stål, med dæksel
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 0,052 tommer. |
| Kapacitet (metrisk) | 200 mL |
| Diameter (engelsk) | 0,5 tommer |
| Diameter (metrisk) | 1,27 cm |
| Volumen | 200 ml |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Til brug med (applikation) | Undgå at forurenende stoffer migrerer ind i vakuumpumpen |
| Til brug med (udstyr) | Nedkølet fryse-tør-system |
| Højde (engelsk) | 7,8 tommer |
| Højde (metrisk) | 19.81 cm |
| Vis mere |