Få mere at vide
SecinH3, MedChemExpress
Artikelnummer. 16483078
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16483078 10 mg
16425817 5 mg
16409646 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16483078 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100559
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress SecinH3 is an antagonist of cytohesins with IC50s of 5.4 μM, 2.4 μM, 5.4 μM, 5.6 μM, 5.6 μM and 65 μM for hCyh1, hCyh2, mCyh3, hCyh3, drosophila steppke and yGea2-S7, respectively.
SecinH3 is an antagonist of cytohesins with IC50s of 5.4 μM, 2.4 μM, 5.4 μM, 5.6 μM, 5.6 μM and 65 μM for hCyh1, hCyh2, mCyh3, hCyh3, drosophila steppke and yGea2-S7, respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SecinH3
CAS 853625-60-2
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H20N4O4S
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 130 mg/mL (282.30 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(NC1=CC=C(N2N=C(OC)N=C2C3=CC=C(OCO4)C4=C3)C=C1)CSC5=CC=CC=C5
Molekylvægt (g/mol) 460.51
Formel vægt 460.51
Procent renhed 99.54%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease