Få mere at vide
sec-Butyl methyl ether, 99%
Artikelnummer. 15450228
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15450228 5 mL 5ml
15460228 25 mL 25ml
15470228 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15450228 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53427.AA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6795-87-5 | C5H12O | 88.15 g/mol
sec-Butylmethylether anvendes som opløsningsmiddel i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
sec-Butylmethylether anvendes som opløsningsmiddel i organisk syntese.
Opløselighed
Blandbar med vand, alkohol, ether og acetone.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Undgå forhold som flammer, gnister og direkte sollys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6795-87-5
Molekylær formel C5H12O
Molekylvægt (g/mol) 88.15
MDL nummer MFCD00190205
InChI nøgle FVNIMHIOIXPIQT-UHFFFAOYNA-N
Synonym sec-butyl methyl ether, butane, 2-methoxy, methyl sec-butyl ether, ether, sec-butyl methyl, 2-butyl methyl ether, methyl 1-methylpropyl ether, s-butyl methyl ether, butane, 2-methoxy-9ci, butane,2-methoxy, acmc-1b64a
PubChem CID 23238
IUPAC navn 2-methoxybutan
SMIL CCC(C)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale sec-Butyl methyl ether
Tæthed 0.742
Kogepunkt 57°C
Flammepunkt −30°C (−22°F)
Brydningsindeks 1.372
Mængde 5 mL
FN nummer UN2350
Opløselighedsinformation Miscible with water,alcohol,ether and acetone.
Formel vægt 88.15
Procent renhed 99%