Få mere at vide
SD-208, MedChemExpress
Artikelnummer. 16455568
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16455568 10 mg -
16431737 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16455568 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13227
MedChemExpress SD-208 is a selective TGF-βRI (ALK5) inhibitor with IC50 of 48 nM, and > 100-fold selectivity over TGF-βRII.
SD-208 is a selective TGF-βRI (ALK5) inhibitor with IC50 of 48 nM, and > 100-fold selectivity over TGF-βRII.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SD-208
CAS 627536-09-8
Farve Yellow-Brown
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H10ClFN6
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 9.09 mg/mL (25.77 mM; Need ultrasonic)
SMIL FC1=CC=C(Cl)C=C1C2=NC3=NC=CN=C3C(NC4=CC=NC=C4)=N2
Molekylvægt (g/mol) 352.75
Formel vægt 352.75
Procent renhed 99.42%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease