missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Schisantherin A, MedChemExpress

Artikelnummer. 16469068
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16469068 10 mg
16414877 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16469068 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0694

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Schisantherin A is a dibenzocyclooctadiene lignan. Schisantherin A inhibits p65-NF-κB translocation into the nucleus by IκBα degradation.

Schisantherin A is a dibenzocyclooctadiene lignan. Schisantherin A inhibits p65-NF-κB translocation into the nucleus by IκBα degradation.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Schisantherin A
CAS 58546-56-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C30H32O9
Mængde 10 mg
Synonym Gomisin-C Schizantherin-A Wuweizi ester-A
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (186.37 mM)
SMIL O[C@]([C@@H](C)C1)(C)[C@@H](OC(C2=CC=CC=C2)=O)C3=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C3C4=C1C=C5OCOC5=C4OC
Molekylvægt (g/mol) 536.57
Formel vægt 536.57
Procent renhed 99.43%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.